Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Ethyl LipotF
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18778426
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18778426 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18778426 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5950/10
Selective FTO inhibitor
Ethyl LipotF is a selective FTO inhibitor (IC50 = 0.81 μM). Exhibits >30-fold selectivity for FTO over ALKBH2, 3 and 5 and >100-fold selectivity over PHD2 and JMJD2A. Increases levels of modified N6-methyladenosine (m6A) in HeLa cells in a concentration-dependent manner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl (E)-4-(2-(4-benzylnicotinoyl)hydrazinyl)-4-oxobut-2-enoate
CAS 1808089-27-1
Mængde 10 mg
Mål Other Oxidase/Oxygenase Compounds
Molekylær formel C19H19N3O4
Renhed 0.98