Få mere at vide
Ethyl Linoleate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Linoleic acid ethyl ester |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h8-9,11-12H,3-7,10,13-19H2,1-2H3/b9-8-,12-11- |
| Formel vægt | 308.2715 |