Få mere at vide
Ethyllevulinat, TRC
Artikelnummer. 30372712
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
30372712 1 kg
1 options
Artikelnummer. 30372712 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9219651KG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Levulinate
CAS 539-88-8
Molekylær formel C7H12O3
Mængde 1 kg
Synonym 4-Oxopentanoic Acid Ethyl Ester, Levulinic Acid Ethyl Ester, 4-Oxopentanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-Acetylpropionate, Ethyl 4-Ketovalerate, Ethyl 4-Oxopentanoate, Ethyl 4-Oxovalerate, Ethyl Laevulinate, NSC 24876, NSC 8863
InChI formel InChI=1S/C7H12O3/c1-3-10-7(9)5-4-6(2)8/h3-5H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)CCC(=O)C
IUPAC navn ethyl 4-oxopentananoat
Molekylvægt (g/mol) 144.17
Formel vægt 144.0786