Få mere at vide
Ethyl levulinate, 98%
Artikelnummer. 11457227
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11457227 50 g 50g
11488930 100 g 100g
11498930 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15001.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 539-88-8 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Ethyllevulinat bruges til at udvikle en præparativ HPLC-metode til at bevare vinaromaer og isolere frugtagtige karakteristika af rødvinsaromaekstrakter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ethyllevulinat bruges til at udvikle en præparativ
HPLC-metode til at bevare vinaromaer og isolerer frugtagtige karakteristika af rødvinsaromaekstrakter
Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 539-88-8
Molekylær formel C7H12O3
Molekylvægt (g/mol) 144.17
MDL nummer MFCD00009209
InChI nøgle GMEONFUTDYJSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl levulinate, ethyl levulate, ethyl laevulinate, levulinic acid, ethyl ester, ethyl 4-ketovalerate, ethyl 3-acetylpropionate, ethyl 4-oxovalerate, pentanoic acid, 4-oxo-, ethyl ester, ethyl ketovalerate, ethyl acetylpropanoate
PubChem CID 10883
IUPAC navn ethyl-4-oxopentanoat
SMIL CCOC(=O)CCC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl levulinate
Tæthed 1.014
Kogepunkt 203°C to 205°C
Flammepunkt 94°C (201°F)
Brydningsindeks 1.422
Mængde 50 g
Beilstein 507641
Merck Index 14,3819
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 144.17
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.