Få mere at vide
Ethyllevulinat, 98%
Artikelnummer. 10581781 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10581781 500 g Glasflaske 500g
10163390 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10581781 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 153625000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 539-88-8 | C7H12O3 | 144,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 539-88-8
Molekylær formel C7H12O3
Molekylvægt (g/mol) 144.17
MDL nummer MFCD00009209
InChI nøgle GMEONFUTDYJSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl levulinate, ethyl levulate, ethyl laevulinate, levulinic acid, ethyl ester, ethyl 4-ketovalerate, ethyl 3-acetylpropionate, ethyl 4-oxovalerate, pentanoic acid, 4-oxo-, ethyl ester, ethyl ketovalerate, ethyl acetylpropanoate
PubChem CID 10883
IUPAC navn ethyl-4-oxopentanoat
SMIL CCOC(=O)CCC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl levulinate
Navn note 98%
Surhed 5 mg KOH/g maks.
Farve Gul
Tæthed 1.0120g/mL
Kogepunkt 206 °C
Flammepunkt 90 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3COCH2CH2CO2C2H5
Brydningsindeks 1,4210 til 1,423
Mængde 500 g
Beilstein 03, 675
Merck Index 15, 3874
Specifik vægtfylde 1.012
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 40 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: blandet med alkohol
Formel vægt 144.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske