missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl Laurate, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 106-33-2 |
| Smeltepunkt | -2°C |
| Tæthed | 0.86 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 272°C/1013 hPa |
| Molekylær formel | CH3(CH2)10COOC2H5 |
| MDL nummer | MFCD00015065 |
| Mængde | 250 mL |
| Synonym | Ethyl laurate, Ethyl dodecanoate, Lauric acid ethyl ester, Ethyl laurate |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.37 |
| Grad | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?