Få mere at vide
Ethyl Lactate, 98+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10192040 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Amber glass bottle
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10192040 2.5 L Amber glass bottle 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 10192040 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. E/1400/17
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 97-64-3
Smeltepunkt -23°C
Farve Colorless
Kogepunkt 154°C
Emballage Amber glass bottle
Molekylær formel C5H10O3
MDL nummer 65359
Mængde 2.5 L
Synonym ethyl lactate, actylol, acytol, solactol, lactic acid, ethyl ester, propanoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, lactate d'ethyle, 2-hydroxypropanoic acid ethyl ester, ethyl 2-hydroxypropionate, ethyl alpha-hydroxypropionate
InChI nøgle LZCLXQDLBQLTDK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)C(C)O
IUPAC navn ethyl 2-hydroxypropanoate
Molekylvægt (g/mol) 118.132
PubChem CID 7344
ChEBI CHEBI:78321
Formel vægt 118.0682g/mol
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl lactate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethyl lactate