Få mere at vide
Ethyl L-nipecotate, 97%
Artikelnummer. 15463718
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15463718 5 g 5g
15473718 250 mg 250mg
15453718 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15463718 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57185.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 37675-18-6 | C8H15NO2 | 157,213 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37675-18-6
Molekylær formel C8H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 157.213
MDL nummer MFCD00792499
InChI nøgle XIWBSOUNZWSFKU-ZETCQYMHSA-N
Synonym s-ethyl piperidine-3-carboxylate, ethyl 3s-piperidine-3-carboxylate, ethyl s-nipecotate, s-+-nipecotic acid ethyl ester, s-ethyl nipecotate, ethyl s-piperidine-3-carboxylate, 3-piperidinecarboxylic acid, ethyl ester, 3s, s-+-ethyl nipecotate, ethyl s-+-nipecotate, s-nipecotic acid ethyl ester
PubChem CID 187784
IUPAC navn ethyl (3S)-piperidin-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1CCCNC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl L-nipecotate
Tæthed 1.043
Flammepunkt 76 °C (169 °F)
Brydningsindeks 1.47
Mængde 5 g
Følsomhed Luft-, lys- og fugtfølsomhed
Optisk rotation +1.5° (Pænt)
Formel vægt 157.21
Procent renhed 97%