Få mere at vide
(-)-Ethyl L-laktat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Lactic acid-ethyl ester |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1 |
| Formel vægt | 118.063 |