Få mere at vide
Ethyl L-laktat, 99%
Artikelnummer. 11474263
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474263 500 g 500g
11484263 2500 g 2500g
11494263 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474263 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10900.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 687-47-8 | C5H10O3 | 118,132 g/mol
Ethyl L-lactat anvendes til fremstilling af fødevaretilsætningsstoffer, aryladiminer, duftstoffer og i farmaceutiske præparater. Det kan betragtes som et grønt opløsningsmiddel i kemiske industrier på grund af dets biologisk nedbrydelige natur. Som opløsningsmiddel bruges det til fremstilling af nitrocellulose, celluloseacetat og celluloseethere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse
Ethyl L-lactat anvendes til fremstilling af fødevaretilsætningsstoffer, aryladiminer, duftstoffer og i farmaceutiske præparater. Det kan betragtes som et grønt opløsningsmiddel i kemiske industrier på grund af dets biologisk nedbrydelige natur. Som opløsningsmiddel bruges det til fremstilling af nitrocellulose, celluloseacetat og celluloseethere.
Opløselighed Blandbar med vand og chloroform
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 687-47-8
Molekylær formel C5H10O3
Molekylvægt (g/mol) 118.132
MDL nummer MFCD00065359
InChI nøgle LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
Synonym ethyl l-lactate, ethyl 2s-2-hydroxypropanoate, l-ethyl lactate, l---ethyl lactate, ethyl l--lactate, ethyl s-2-hydroxypropionate, ethyl l---lactate, s-ethyl lactate, propanoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, 2s
PubChem CID 92831
ChEBI CHEBI:78322
IUPAC navn ethyl (2S)-2-hydroxypropanoat
SMIL CCOC(=O)C(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl L-lactate
Smeltepunkt °C til 25 °C
Tæthed 1.036 g/mL
Kogepunkt 152 °C til 155 °C
Flammepunkt 46 °C (114 °F)
Analyseprocentområde 99%
Brydningsindeks 1.413
Mængde 500 g
FN nummer UN1192
Beilstein 1720839
Merck Index 14,3817
Opløselighedsinformation Blander med vand og kloroform.
Formel vægt 118.13
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl L-lactate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl (S)-2-hydroxypropionate