Få mere at vide
Ethyl L(-)-lactate, 97%
Artikelnummer. 10561774 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10561774 250 mL Glasflaske 250ml
10142290 1 L Glasflaske -
10042353 2.5 L Glasflaske 2.5 L
13418328 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10561774 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 118662500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 687-47-8 | C5H10O3 | 118.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 687-47-8
Molekylær formel C5H10O3
Molekylvægt (g/mol) 118.13
MDL nummer MFCD00004518
InChI nøgle LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
Synonym ethyl l-lactate, ethyl 2s-2-hydroxypropanoate, l-ethyl lactate, l---ethyl lactate, ethyl l--lactate, ethyl s-2-hydroxypropionate, ethyl l---lactate, s-ethyl lactate, propanoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, 2s
PubChem CID 92831
ChEBI CHEBI:78322
IUPAC navn ethyl (2S)-2-hydroxypropanoat
SMIL CCOC(=O)C(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl L(-)-lactate
Surhed 0.1% max. (as lactic acid)
Smeltepunkt -26.0°C
Tæthed 1.0340g/mL
Kogepunkt 154.0°C
Flammepunkt 46°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(OH)CO2C2H5
Brydningsindeks 1.4100 to 1.4160
Mængde 250 mL
Beilstein 03,264
Fieser 17,135
Merck Index 14,3817
Specifik vægtfylde 1.034
Specifik rotationstilstand − 10.00 (20.00°C neat)
Specifik rotation − 10.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohols,ketones and esters
Formel vægt 118.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl L(-)-lactate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.