Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl L(-)-lactate |
| Surhed | 0,1% maks. (som mælkesyre) |
| Smeltepunkt | -26,0 °C |
| Tæthed | 1.0340g/mL |
| Kogepunkt | 154,0 °C |
| Flammepunkt | 46 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3CH(OH)CO2C2H5 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ethyl L(-)-lactate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.