Få mere at vide
Ethyl L(-)-lactate 95%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10596782 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
100g; Glass bottle
Artikelnummer.
10596782 100g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10596782 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 410161000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl L(-)-lactate
Navn note 95%
CAS 687-47-8
Smeltepunkt -26.0°C
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.0340g/mL
Kogepunkt 154.0°C
Flammepunkt 46°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C5H10O3
Lineær formel CH3CH(OH)CO2C2H5
Brydningsindeks 1.4100 to 1.4160
MDL nummer MFCD00004518
Mængde 100 g
Beilstein 03, 264
Fieser 17,135
Merck Index 14, 3817
Specifik vægtfylde 1.034
Specifik rotationstilstand − 10.00 (20.00°C neat)
Specifik rotation − 10.00
Synonym ethyl l-lactate, ethyl 2s-2-hydroxypropanoate, l-ethyl lactate, l---ethyl lactate, ethyl l--lactate, ethyl s-2-hydroxypropionate, ethyl l---lactate, s-ethyl lactate, propanoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, 2s
InChI nøgle LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
SMIL CCOC(=O)C(C)O
IUPAC navn ethyl (2S)-2-hydroxypropanoate
Molekylvægt (g/mol) 118.132
PubChem CID 92831
ChEBI CHEBI:78322
Formel vægt 118.13
Procent renhed 95%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl L(-)-lactate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.