Få mere at vide
Ethyl Isovalerate(Isovaleric Acid Ethyl Ester), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylisovalerate |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O2/c1-4-9-7(8)5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 130.0994 |