Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl isovalerate |
| Navn note | 99% |
| Smeltepunkt | -99 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.8630g/mL |
| Kogepunkt | 131 °C til 133 °C |
| Flammepunkt | 26 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ethyl isovalerate
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.