Få mere at vide
Ethylisovalerat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10091810 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10091810 5 mL Glasflaske 5ml
10796371 100 mL Glasflaske 100ml
10685772 500 mL Glass bottle 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10091810 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150480050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 108-64-5 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-64-5
Molekylær formel C7H14O2
Molekylvægt (g/mol) 130.19
MDL nummer MFCD00009203
InChI nøgle PPXUHEORWJQRHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl isovalerate, ethyl 3-methylbutyrate, ethylisovalerate, ethyl isopentanoate, isovaleric acid, ethyl ester, butanoic acid, 3-methyl-, ethyl ester, ethyl beta-methylbutyrate, ethyl isovalerianate, 3-methylbutyric acid ethyl ester, 3-methylbutanoic acid ethyl ester
PubChem CID 7945
ChEBI CHEBI:31571
IUPAC navn ethyl-3-methylbutanoat
SMIL CCOC(=O)CC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl isovalerate
Navn note 99%
Smeltepunkt -99°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8630g/mL
Kogepunkt 131°C to 133°C
Flammepunkt 26°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHCH2CO2C2H5
Brydningsindeks 1.3950 to 1.398
Mængde 5 mL
Beilstein 02, 312
Merck Index 15, 3871
Specifik vægtfylde 0.863
Opløselighedsinformation Solubility in water: < 1%. Other solubilities: miscible with alcohol,benzene and ether
Formel vægt 130.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl isovalerate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.