Få mere at vide
Ethylisovalerat, 98%
Artikelnummer. 11444033
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11444033 2500 mL 2500ml
11424033 100 mL 100ml
11434033 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444033 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10292.0F
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 108-64-5 | C7H14O2 | 130,187 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-64-5
Molekylær formel C7H14O2
Molekylvægt (g/mol) 130.187
MDL nummer MFCD00009203
InChI nøgle PPXUHEORWJQRHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl isovalerate, ethyl 3-methylbutyrate, ethylisovalerate, ethyl isopentanoate, isovaleric acid, ethyl ester, butanoic acid, 3-methyl-, ethyl ester, ethyl beta-methylbutyrate, ethyl isovalerianate, 3-methylbutyric acid ethyl ester, 3-methylbutanoic acid ethyl ester
PubChem CID 7945
ChEBI CHEBI:31571
IUPAC navn ethyl-3-methylbutanoat
SMIL CCOC(=O)CC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl isovalerate
Smeltepunkt -99 °C
Tæthed 0.866
Kogepunkt 131 °C til 133 °C
Flammepunkt 26 °C (78 °F)
Lugt Frugtlignende
Brydningsindeks 1.396
Mængde 2500 mL
FN nummer UN3272
Beilstein 1744677
Merck Index 14,3816
Formel vægt 130.19
Procent renhed 98%