Få mere at vide
Ethyl isothiocyanate, 97%
Artikelnummer. 11464067
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464067 500 g 500g
11444067 25 g 25g
11454067 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11464067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19492.36
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 542-85-8 | C3H5NS | 87.14 g/mol
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som et
farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Reagerer med vand. Opløselig i chlorerede og aromatiske kulbrinter. Blandbar i ethanol og ether.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares adskilt fra alkoholer, aminer, vand/fugt og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 542-85-8
Molekylær formel C3H5NS
Molekylvægt (g/mol) 87.14
MDL nummer MFCD00004820
InChI nøgle HBNYJWAFDZLWRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl isothiocyanate, ethane, isothiocyanato, ethyl mustard oil, ethylisothiocyanate, isothiocyanic acid, ethyl ester, unii-3284mj2t8p, ccris 7323, ethylisothio-cyanate, isothiocyanato-ethane
PubChem CID 10966
ChEBI CHEBI:85098
IUPAC navn isothiocyanatoethan
SMIL CCN=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl isothiocyanate
Smeltepunkt -6°C
Tæthed 0.995
Kogepunkt 130°C to 132°C
Flammepunkt 32°C (89°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.511
Mængde 500 g
FN nummer UN2929
Beilstein 1737705
Følsomhed Moisture sensitive; May form a precipitate
Merck Index 14,3815
Opløselighedsinformation Reacts with water. Soluble in chlorinated and aromatic hydrocarbons. Miscible in ethanol and ether.
Formel vægt 87.14
Procent renhed 97%