Få mere at vide
Ethyl isonitrosocyanoacetat, 97%
Artikelnummer. 11480593
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480593 100 g 100g
11460593 5 g 5g
11470593 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480593 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12691.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3849-21-6 | C5H6N2O3 | 142,114 g/mol
Dette produkt er et ikke-eksplosivt alternativ til HOBt eller HOAt og tillader høje peptidkoblingshastigheder ved lav racemisering, når det anvendes i kombination med carbodiimider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3849-21-6
Molekylær formel C5H6N2O3
Molekylvægt (g/mol) 142.114
MDL nummer MFCD00000625
InChI nøgle LCFXLZAXGXOXAP-QPJJXVBHSA-N
Synonym ethyl cyanoglyoxylate-2-oxime, ethyl isonitrosocyanoacetate, ethyl cyano hydroxyimino acetate, ethyl hydroxyimino cyanoacetate, ethyl 2-cyano-2-hydroxyimino acetate, ethyl cyano hydroxyimino formate, ethyl oximinocyanoacetate, oxyma, e-ethyl 2-cyano-2-hydroxyimino acetate, acetic acid, cyano hydroxyimino-, ethyl ester
PubChem CID 6400537
IUPAC navn ethyl-(2E)-2-cyano-2-hydroxyiminoacetat
SMIL CCOC(=O)C(=NO)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl isonitrosocyanoacetate
Smeltepunkt 127°C to 132°C
Mængde 100 g
Formel vægt 142.11
Procent renhed 97%