Få mere at vide
Ethylisonipecotate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Isonipecotate |
| CAS | 1126-09-6 |
| Molekylær formel | C8H15NO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Isonipecotic Acid Ethyl Ester, 4-(Ethoxycarbonyl)piperidine, 4-Carboethoxypiperidine, Ethyl 4-piperidinecarboxylate, NSC 93792, Piperidin-4-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO2/c1-2-11-8(10)7-3-5-9-6-4-7/h7,9H,2-6H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C1CCNCC1 |
| IUPAC navn | Ethylpiperidin-4-carboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.21 |
| Formel vægt | 157.1103 |