Få mere at vide
Ethylisonipekotat, 98%
Artikelnummer. 11429017
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429017 100 g 100g
11419017 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20601.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1126-09-6 | C8H15NO2 | 157,21 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser Det bruges som en reaktant til syntese af SMN-
proteinmodulatorer,β -aryl ogβ -aminosubstituerede alifatiske estere ved rhodiumkatalyseret tandem-dobbeltbindingsmigrering/konjugataddition, nitroethylendiaminer ved nukleofil ringåbning af nitroimidazolidinon. Det er også involveret i reaktionerne af RhoA-hæmmere til behandling af kardiovaskulær sygdom og saccharin-afledte Mannich-baser som antimikrobielle stoffer og antioxidanter. Det anvendes som en reaktant til reduktiv aminering i én beholder og Suzuki-Miyaura krydskobling af formylaryl og heteroaryl MIDA boronater.
Opløselighed Fuldt blandbar med vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1126-09-6
Molekylær formel C8H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 157.21
MDL nummer MFCD00006003
InChI nøgle RUJPPJYDHHAEEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-piperidinecarboxylate, ethyl isonipecotate, piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, ethylpiperidine-4-carboxylate, 4-piperidinecarboxylic acid, ethyl ester, isonipecotic acid ethyl ester, 4-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, 4-carbethoxypiperidine, 4-carboethoxypiperidine, 4-ethoxycarbonyl piperidine
PubChem CID 70770
IUPAC navn ethylpiperidin-4-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl isonipecotate
Tæthed 1.021
Kogepunkt 203 °C til 205 °C
Flammepunkt 80 °C (176 °F)
Brydningsindeks 1.46
Mængde 100 g
Beilstein 118419
Opløselighedsinformation Helt blandbar med vand.
Formel vægt 157.21
Procent renhed 98%