Få mere at vide
Ethyl isonipecotate, 98%
Artikelnummer. 11419017
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419017 25 g 25g
11429017 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20601.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1126-09-6 | C8H15NO2 | 157.21 g/mol
Det bruges som en reaktant til syntese af SMN-proteinmodulatorer,β -aryl ogβ -aminosubstituerede alifatiske estere ved rhodiumkatalyseret tandem-dobbeltbindingsmigrering/konjugataddition, nitroethylendiaminer ved nukleofil ringåbning af nitroimidazolidinon. Det er også involveret i reaktionerne af RhoA-hæmmere til behandling af kardiovaskulær sygdom og saccharin-afledte Mannich-baser som antimikrobielle stoffer og antioxidanter. Det anvendes som en reaktant til reduktiv aminering i én beholder og Suzuki-Miyaura krydskobling af formylaryl og heteroaryl MIDA boronater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Fuldt blandbar med vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1126-09-6
Molekylær formel C8H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 157.21
MDL nummer MFCD00006003
InChI nøgle RUJPPJYDHHAEEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-piperidinecarboxylate, ethyl isonipecotate, piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, ethylpiperidine-4-carboxylate, 4-piperidinecarboxylic acid, ethyl ester, isonipecotic acid ethyl ester, 4-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, 4-carbethoxypiperidine, 4-carboethoxypiperidine, 4-ethoxycarbonyl piperidine
PubChem CID 70770
IUPAC navn ethylpiperidin-4-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl isonipecotate
Tæthed 1.021
Kogepunkt 203°C to 205°C
Flammepunkt 80°C (176°F)
Brydningsindeks 1.46
Mængde 25 g
Beilstein 118419
Opløselighedsinformation Fully miscible with water.
Formel vægt 157.21
Procent renhed 98%