Få mere at vide
Ethylisonipecotate, 98+%
Artikelnummer. 10763661 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10763661 100 g Glasflaske 100g
10753661 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10763661 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 118641000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    888.07 DKK
    799.65 DKK / 100g
    Spare 88.42 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1126-09-6 | C8H15NO2 | 157,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1126-09-6
Molekylær formel C8H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 157.21
MDL nummer MFCD00006003
InChI nøgle RUJPPJYDHHAEEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-piperidinecarboxylate, ethyl isonipecotate, piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, ethylpiperidine-4-carboxylate, 4-piperidinecarboxylic acid, ethyl ester, isonipecotic acid ethyl ester, 4-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, 4-carbethoxypiperidine, 4-carboethoxypiperidine, 4-ethoxycarbonyl piperidine
PubChem CID 70770
IUPAC navn ethylpiperidin-4-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl isonipecotate
Navn note 98+%
Farve Brun til farveløs
Tæthed 1.0200g/mL
Kogepunkt 95,0 °C til 98,0 °C (7,0 mmHg)
Flammepunkt 80 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4585 til 1,4605
Mængde 100 g
Beilstein 22, IV, 128
Specifik vægtfylde 1.02
Formel vægt 157.21
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl isonipecotate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.