Få mere at vide
Ethylisonipekotat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10753661 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10753661 25 g Glasflaske 25g
10763661 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10753661 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 118640250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1126-09-6 | C8H15NO2 | 157.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1126-09-6
Molekylær formel C8H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 157.21
MDL nummer MFCD00006003
InChI nøgle RUJPPJYDHHAEEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-piperidinecarboxylate, ethyl isonipecotate, piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, ethylpiperidine-4-carboxylate, 4-piperidinecarboxylic acid, ethyl ester, isonipecotic acid ethyl ester, 4-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, 4-carbethoxypiperidine, 4-carboethoxypiperidine, 4-ethoxycarbonyl piperidine
PubChem CID 70770
IUPAC navn ethylpiperidin-4-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl isonipecotate
Navn note 98+%
Farve Brun til farveløs
Tæthed 1.0200g/mL
Kogepunkt 95.0°C to 98.0°C (7.0 mmHg)
Flammepunkt 80°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4585 to 1.4605
Mængde 25 g
Beilstein 22, IV, 128
Specifik vægtfylde 1.02
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formel vægt 157.21
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl isonipecotate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.