Få mere at vide
Ethyl isonicotinate, 98%
Artikelnummer. 11337935
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11337935 100 g 100g
11347935 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337935 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03010.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1570-45-2 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Ethylisonikotinat er en organisk byggesten, der anvendes til syntese af forskellige farmaceutiske og biologisk aktive forbindelser. Det er også en pyridinforbindelse, der er vist at kunne fange tripsene i korp.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylisonikotinat er en organisk byggesten, der anvendes til syntese af forskellige farmaceutiske og biologisk aktive forbindelser. Det er også en pyridinforbindelse, der er vist at kunne fange tripsene i korp.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1570-45-2
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.165
MDL nummer MFCD00006428
InChI nøgle MCRPKBUFXAKDKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl isonicotinate, 4-picolinic acid ethyl ester, ethyl 4-pyridinecarboxylate, isonicotinic acid, ethyl ester, 4-carbethoxypyridine, 4-pyridinecarboxylic acid, ethyl ester, isonicotinic acid ethyl ester, 4-carboethoxypyridine, gamma-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, .gamma.-pyridinecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 15291
IUPAC navn ethylpyridin-4-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl isonicotinate
Tæthed 1.008
Kogepunkt 220°C
Flammepunkt 87°C (188°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.501
Mængde 100 g
Beilstein 122942
Merck Index 14,5187
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 151.17
Procent renhed 98%