Få mere at vide
Ethylisodehydroacetat, TRC
Artikelnummer. 30372873
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30372873 50 g
1 options
Artikelnummer. 30372873 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE92135050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Isodehydroacetate
CAS 3385-34-0
Molekylær formel C10H12O4
Mængde 50 g
Synonym 4,6-Dimethylcoumalic Acid Ethyl Ester, 4-(1-Hydroxyethylidene)-3-methylglutaconic Acid delta-Lactone Ethyl Ester, 5-(Ethoxycarbonyl)-4,6-dimethyl-alpha-pyrone, Ethyl 4,6-Dimethyl-5-coumalate, Ethyl Isodehydracetate, Ethyl Isodehydroacetate, NSC 18911, NSC 602920
InChI formel InChI=1S/C10H12O4/c1-4-13-10(12)9-6(2)5-8(11)14-7(9)3/h5H,4H2,1-3H3
SMIL CCOC(=O)C1=C(C)OC(=O)C=C1C
IUPAC navn ethyl 2,4-dimethyl-6-oxopyran-3-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 196.2
Formel vægt 196.0736