Beskrivelse
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl isodehydroacetate |
| Smeltepunkt | 17 °C til 18 °C |
| Tæthed | 1.1670g/mL |
| Kogepunkt | 290 °C til 295 °C |
| Flammepunkt | >110 °C |
| Analyseprocentområde | 94% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1,5135 til 1,5165 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 18,41 |
| Vis mere |