Få mere at vide
Ethyl Isocyanoacetate, TRC
Artikelnummer. 30387638
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30387638 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30387638 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9213252.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Isocyanoacetate
CAS 2999-46-4
Molekylær formel C5H7NO2
Mængde 2.5 g
Synonym 2-Isocyanoacetic Acid Ethyl Ester, (Ethoxycarbonyl)methyl Isonitrile, 2-Ethoxy-2-oxoethyl Isocyanide, Ethoxycarbonylmethyl Isocyanide, Ethyl α-Isocyanoacetate, Isocyanoacetic Acid Ethyl Ester, α-Isocyanoacetic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C5H7NO2/c1-3-8-5(7)4-6-2/h3-4H2,1H3
SMIL O=C(C[N+]#[C-])OCC
Molekylvægt (g/mol) 113.11
Formel vægt 113.0477