Få mere at vide
Ethyl isocyanoacetate, 98%
Artikelnummer. 11398256
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398256 25 g 25g
11378256 1 g 1g
11388256 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11398256 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15379.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2999-46-4 | C5H7NO2 | 113.12 g/mol
Ethylisocyanoacetat anvendes i synteserne af 7-aza-tetrahydroindoler, oxazoliner, benzodiazepiner, imidazoler og oxazoler. For eksempel er det involveret i syntesen af 1H-indol-2-carboxylat ved at kondensere med 2-brombenzenaldehyd under anvendelse af CuI som katalysator. Det er en precursor, der anvendes til fremstilling af ethylthiazol-4-carboxylat ved reaktion med O-ethylthioformiat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylisocyanoacetat anvendes til syntese af 7-aza-tetrahydroindoler, oxazoliner, benzodiazepiner, imidazoler og oxazoler. For eksempel er det involveret i syntesen af 1H-indol-2-carboxylat ved at kondensere med 2-brombenzenaldehyd under anvendelse af CuI som katalysator. Det er en precursor, der anvendes til fremstilling af ethylthiazol-4-carboxylat ved reaktion med O-ethylthioformiat.
Opløselighed
Blandbar med organiske opløsningsmidler. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Fugt- og lysfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2999-46-4
Molekylær formel C5H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 113.12
MDL nummer MFCD00000007
InChI nøgle FPULFENIJDPZBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl isocyanoacetate, isocyanoacetic acid ethyl ester, ethylisocyanoacetate, acetic acid, 2-isocyano-, ethyl ester, acetic acid, isocyano-, ethyl ester, ethyl iso-cyanoacetate, ethyl isocyano-acetate, pubchem2345, ethyl 2-isocyanoacetat
PubChem CID 533707
IUPAC navn ethyl-2-isocyanoacetat
SMIL CCOC(=O)C[N+]#[C-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl isocyanoacetate
Tæthed 1.035
Kogepunkt 194°C to 196°C
Flammepunkt 84°C (183°F)
Brydningsindeks 1.422
Mængde 25 g
FN nummer UN2810
Beilstein 3588613
Følsomhed Light and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with organic solvents. Slightly miscible with water.
Formel vægt 113.12
Procent renhed 98%