Få mere at vide
Ethyl isocyanoacetate, 97%
Artikelnummer. 10327231 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10327231 5 g Glasflaske 5g
10113191 25 g Glasflaske 25g
11965701 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10327231 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 299550050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2999-46-4 | C5H7NO2 | 113.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2999-46-4
Molekylær formel C5H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 113.12
InChI nøgle FPULFENIJDPZBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl isocyanoacetate, isocyanoacetic acid ethyl ester, ethylisocyanoacetate, acetic acid, 2-isocyano-, ethyl ester, acetic acid, isocyano-, ethyl ester, ethyl iso-cyanoacetate, ethyl isocyano-acetate, pubchem2345, ethyl 2-isocyanoacetat
PubChem CID 533707
IUPAC navn ethyl-2-isocyanoacetat
SMIL CCOC(=O)C[N+]#[C-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl isocyanoacetate
Farve Amber til Brown
Tæthed 1.0300g/mL
Kogepunkt 194.0°C to 196.0°C
Flammepunkt 84°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CNCH2CO2C2H5
Brydningsindeks 1.4170 to 1.4250
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.03
Opløselighedsinformation Solubility in water: hydrolyses
Formel vægt 113.12
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl isocyanoacetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl isocyanoacetate