Få mere at vide
Ethyl isocyanoacetate, 97%
Artikelnummer. 10113191 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10113191 25 g Glasflaske 25g
10327231 5 g Glasflaske 5g
11965701 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10113191 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 299550250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2999-46-4 | C5H7NO2 | 113.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2999-46-4
Molekylær formel C5H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 113.12
InChI nøgle FPULFENIJDPZBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl isocyanoacetate, isocyanoacetic acid ethyl ester, ethylisocyanoacetate, acetic acid, 2-isocyano-, ethyl ester, acetic acid, isocyano-, ethyl ester, ethyl iso-cyanoacetate, ethyl isocyano-acetate, pubchem2345, ethyl 2-isocyanoacetat
PubChem CID 533707
IUPAC navn ethyl-2-isocyanoacetat
SMIL CCOC(=O)C[N+]#[C-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl isocyanoacetate
Farve Amber til Brown
Tæthed 1.0300g/mL
Kogepunkt 194.0°C to 196.0°C
Flammepunkt 84°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CNCH2CO2C2H5
Brydningsindeks 1.4170 to 1.4250
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.03
Opløselighedsinformation Solubility in water: hydrolyses
Formel vægt 113.12
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske