Få mere at vide
Ethyl Isocyanatoacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Isocyanatoacetate |
| CAS | 2949-22-6 |
| Molekylær formel | C5H7NO3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Glycine ethyl ester isocyanate, Isocyanatoacetic acid ethyl ester, NSC 56429, NSC 6276, Carbethoxymethyl isocyanate, Ethoxycarbonylmethyl isocyanate |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7NO3/c1-2-9-5(8)3-6-4-7/h2-3H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CN=C=O |
| IUPAC navn | ethyl 2-isocyanatoacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.11 |
| Formel vægt | 129.0426 |