Få mere at vide
Ethyl isocyanatoacetate, 98%
Artikelnummer. 10264724 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10264724 5 g Glasflaske 5g
10577254 25 g Glasflaske 25g
10192764 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10264724 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 410150050
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2949-22-6 | C5H7NO3 | 129.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2949-22-6
Molekylær formel C5H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 129.12
MDL nummer MFCD00002040
InChI nøgle DUVOZUPPHBRJJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl isocyanatoacetate, isocyanatoacetic acid ethyl ester, acetic acid, isocyanato-, ethyl ester, carbethoxymethyl isocyanate, isocyanatoethyl acetate, ethoxycarbonylmethyl isocyanate, ethylisocyanatoacetate, ethyl glycolate isocyanate, ethyl n-oxomethylene glycinate, acetic acid,2-isocyanato-, ethyl ester
PubChem CID 76283
IUPAC navn ethyl-2-isocyanatoacetat
SMIL CCOC(=O)CN=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl isocyanatoacetate
Farve Farveløs
Tæthed 1.1510g/mL
Kogepunkt 67°C to 68°C (11.0 mmHg)
Flammepunkt 72°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel OCNCH2COOC2H5
Brydningsindeks 1.4210 to 1.4230 (20°C, 589nm)
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.151
Opløselighedsinformation Solubility in water: hydrolyses
Formel vægt 129.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske