Få mere at vide
Ethyl isocyanatoacetate, 98%
Artikelnummer. 11352896
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352896 25 g 25g
11332896 1 g 1g
11342896 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11352896 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10609.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2949-22-6 | C5H7NO3 | 129.12 g/mol
6-(carboxymethylureido)-(± )-nikotin (CMUNic) blev fremstillet ved anvendelse af ethylisocyanatoacetat. Ethylisocyanatoacetat er blevet anvendt til fremstilling af nikotin-immunogen, ethyl-8-carbamoyl-4-oxo-3,4-dihydroimidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazin-3-ylacetat, imidazo[1,2-c]-quinazolin-2,5H)(3H,3H.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-(carboxymethylureido)-(± )-nikotin (CMUNic) blev fremstillet ved anvendelse af ethylisocyanatoacetat. Ethylisocyanatoacetat er blevet anvendt til fremstilling af nikotin-immunogen, ethyl-8-carbamoyl-4-oxo-3,4-dihydroimidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazin-3-ylacetat, imidazo[1,2-c]-quinazolin-2,5H)(3H,3H.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra fugt, vand, varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2949-22-6
Molekylær formel C5H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 129.12
MDL nummer MFCD00002040
InChI nøgle DUVOZUPPHBRJJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl isocyanatoacetate, isocyanatoacetic acid ethyl ester, acetic acid, isocyanato-, ethyl ester, carbethoxymethyl isocyanate, isocyanatoethyl acetate, ethoxycarbonylmethyl isocyanate, ethylisocyanatoacetate, ethyl glycolate isocyanate, ethyl n-oxomethylene glycinate, acetic acid,2-isocyanato-, ethyl ester
PubChem CID 76283
IUPAC navn ethyl-2-isocyanatoacetat
SMIL CCOC(=O)CN=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl isocyanatoacetate
Tæthed 1.151
Kogepunkt 66°C to 68°C (11 mmHg)
Flammepunkt 72°C (161°F)
Lugt Pungent
Lineær formel OCNCH2CO2CH2CH3
Brydningsindeks 1.424
Mængde 25 g
Beilstein 970503
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 129.12
Procent renhed 98%