Få mere at vide
Ethylisobutyrylacetat, TRC
Artikelnummer. 30373935
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30373935 25 g
1 options
Artikelnummer. 30373935 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE92130025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Isobutyrylacetate
CAS 7152-15-0
Molekylær formel C8H14O3
Mængde 25 g
Synonym 3-Oxo-4-methylpentanoic Acid Ethyl Ester, 4-Methyl-3-oxo-pentanoic Acid Ethyl Ester, 4-Methyl-3-oxovaleric Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-isobutyrylacetate, Ethyl 3-Isopropyl-3-oxopropanoate, Ethyl 3-oxo-4-methylpentanoate, Ethyl 3-Oxo-4-methylvalerate, Ethyl 4-Methyl-3-oxopentanoate, Ethyl 4-Methyl-3-oxovalerate, Ethyl Isobutyrylacetate, Isobutyrylacetic Acid Ethyl Ester, NSC 62029, gamma,gamma-Dimethylacetoacetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 4-Methyl-3-oxopentanoate
InChI formel InChI=1S/C8H14O3/c1-4-11-8(10)5-7(9)6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
SMIL CCOC(=O)CC(=O)C(C)C
IUPAC navn ethyl 4-methyl-3-oxopentananoat
Molekylvægt (g/mol) 158.19
Formel vægt 158.0943