Få mere at vide
Ethylisobutyrylacetat, TRC
Artikelnummer. 30377833
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30377833 10 g
1 options
Artikelnummer. 30377833 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE92130010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Isobutyrylacetate
CAS 7152-15-0
Molekylær formel C8H14O3
Mængde 10 g
Synonym 3-Oxo-4-methylpentanoic Acid Ethyl Ester, 4-Methyl-3-oxo-pentanoic Acid Ethyl Ester, 4-Methyl-3-oxovaleric Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-isobutyrylacetate, Ethyl 3-Isopropyl-3-oxopropanoate, Ethyl 3-oxo-4-methylpentanoate, Ethyl 3-Oxo-4-methylvalerate, Ethyl 4-Methyl-3-oxopentanoate, Ethyl 4-Methyl-3-oxovalerate, Ethyl Isobutyrylacetate, Isobutyrylacetic Acid Ethyl Ester, NSC 62029, gamma,gamma-Dimethylacetoacetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 4-Methyl-3-oxopentanoate
InChI formel InChI=1S/C8H14O3/c1-4-11-8(10)5-7(9)6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
SMIL CCOC(=O)CC(=O)C(C)C
IUPAC navn ethyl 4-methyl-3-oxopentananoat
Molekylvægt (g/mol) 158.19
Formel vægt 158.0943