Få mere at vide
Ethyl Isobutyrylacetate-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Isobutyrylacetate-d6 |
| CAS | 1216475-83-0 |
| Molekylær formel | C8H8D6O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Ethyl 5,5,5-trideuterio-3-oxo-4-(trideuteriomethyl)pentanoate, Ethyl isobutyrylacetate-d6, 3-Oxo-4-(methyl-d3)pentanoic-5,5,5-d3 acid ethyl ester, Ethyl 4-(methyl-d3)-3-oxopentanoate-5,5,5-d3, Ethyl 4-methyl-3-oxovalerate-d6, Ethyl 4-methyl-3-oxopentanoate-D6 (di(methyl-D3)), 4-(Methyl-d3)-3-oxo-5,5,5-d3-valeric acid ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O3/c1-4-11-8(10)5-7(9)6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3/i2D3,3D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(C(=O)CC(=O)OCC)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | ethyl 5,5,5-trideuterio-3-oxo-4-(trideuteriomethyl)pentanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.23 |
| Formel vægt | 164.132 |