Få mere at vide
Ethyl Isobutyrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylisobutyrate |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-4-8-6(7)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 116.0837 |