Få mere at vide
Ethyl isobutyrate, 99%
Artikelnummer. 15169263 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15169263 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10472261 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15169263 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 310510025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 97-62-1 | C6H12O2 | 116.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-62-1
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.18
MDL nummer MFCD00009165
InChI nøgle WDAXFOBOLVPGLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl isobutyrate, ethyl isobutanoate, ethylisobutyrate, isobutyric acid ethyl ester, ethyl 2,2-dimethylacetate, propanoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, isobutyric acid, ethyl ester, ethyl 2-methylpropionate, propionic acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl isobutyrate natural
PubChem CID 7342
ChEBI CHEBI:87303
IUPAC navn ethyl-2-methylpropanoat
SMIL CCOC(=O)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl isobutyrate
Navn note 99%
Farve Farveløs
Tæthed 0.8600g/mL
Kogepunkt 112.0°C to 113.0°C
Flammepunkt 13°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHCO2C2H5
Brydningsindeks 1.3860 to 1.3880
Mængde 2.5 L
Merck Index 15,3869
Specifik vægtfylde 0.86
Opløselighedsinformation Solubility in water: not miscible
Formel vægt 116.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske