Få mere at vide
Ethyl isobutyrate, 98%
Artikelnummer. 11459823
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459823 2500 mL 2500ml
11439823 100 mL 100ml
11449823 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459823 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12966.0F
Request Bulk or Custom Format
CAS: 97-62-1 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Det bruges til at fremstille smagsstoffer og essenser, som et smagsstof og til at smage dyrefoder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges til at fremstille smagsstoffer og essenser, som
et smagsstof og til at smage dyrefoder.
Opløselighed
Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand. Opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Beskyt mod antændelseskilder. Holdes væk fra elektrostatiske ladninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-62-1
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00009165
InChI nøgle WDAXFOBOLVPGLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl isobutyrate, ethyl isobutanoate, ethylisobutyrate, isobutyric acid ethyl ester, ethyl 2,2-dimethylacetate, propanoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, isobutyric acid, ethyl ester, ethyl 2-methylpropionate, propionic acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl isobutyrate natural
PubChem CID 7342
ChEBI CHEBI:87303
IUPAC navn ethyl-2-methylpropanoat
SMIL CCOC(=O)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl isobutyrate
Smeltepunkt -88°C
Tæthed 0.869
Kogepunkt 108°C to 110°C
Flammepunkt 13°C (55°F)
Lugt Pleasant
Brydningsindeks 1.387
Mængde 2500 mL
FN nummer UN2385
Beilstein 773846
Merck Index 14,3814
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol.
Formel vægt 116.16
Procent renhed 98%