Få mere at vide
Ethyliodacetat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471207
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11471207 100 g 100g
11451207 5 g 5g
11461207 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11471207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24177.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Ethyliodacetat blev anvendt i syntesen af trans-2,3-disubstituerede indoliner ved at reagere med 1-azido-2-allylbenzenderivater via en diastereoselektiv radikalkaskade.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ethyliodacetat blev anvendt i syntesen af
trans-2,3-disubstituerede indoliner ved at reagere med 1-azido-2-allylbenzenderivater via en diastereoselektiv radikalkaskade.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares mørkt. Opbevaringstemperatur er 2-8 °C. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-48-3
Molekylær formel C4H7IO2
Molekylvægt (g/mol) 214.00
MDL nummer MFCD00001081
InChI nøgle MFFXVVHUKRKXCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl iodoacetate, acetic acid, iodo-, ethyl ester, ethyl monoiodoacetate, iodoacetic acid, ethyl ester, acetic acid, 2-iodo-, ethyl ester, ethylester kyseliny jodoctove czech, acetic acid, 2-iodo-,ethyl ester, ethylester kyseliny jodoctove, ethyliodoacetate, iodoacetic acid ethyl
PubChem CID 12183
IUPAC navn ethyl-2-iodacetat
SMIL CCOC(=O)CI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl iodoacetate
Kogepunkt 179°C to 180°C
Flammepunkt 76°C (169°F)
Mængde 100 g
FN nummer UN2927
Beilstein 741934
Formel vægt 214
Procent renhed 98%