Få mere at vide
Ethyliodacetat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461207
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11461207 25 g 25g
11451207 5 g 5g
11471207 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11461207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24177.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Ethyliodacetat blev anvendt i syntesen af trans-2,3-disubstituerede indoliner ved at reagere med 1-azido-2-allylbenzenderivater via en diastereoselektiv radikalkaskade.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ethyliodacetat blev anvendt i syntesen af
trans-2,3-disubstituerede indoliner ved at reagere med 1-azido-2-allylbenzenderivater via en diastereoselektiv radikalkaskade.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares mørkt. Opbevaringstemperatur er 2-8 °C. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-48-3
Molekylær formel C4H7IO2
Molekylvægt (g/mol) 214.00
MDL nummer MFCD00001081
InChI nøgle MFFXVVHUKRKXCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl iodoacetate, acetic acid, iodo-, ethyl ester, ethyl monoiodoacetate, iodoacetic acid, ethyl ester, acetic acid, 2-iodo-, ethyl ester, ethylester kyseliny jodoctove czech, acetic acid, 2-iodo-,ethyl ester, ethylester kyseliny jodoctove, ethyliodoacetate, iodoacetic acid ethyl
PubChem CID 12183
IUPAC navn ethyl-2-iodacetat
SMIL CCOC(=O)CI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl iodoacetate
Tæthed 1.81
Kogepunkt 179 °C til 180 °C
Flammepunkt 76 °C (169 °F)
Brydningsindeks 1.503
Mængde 25 g
FN nummer UN2927
Beilstein 741934
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 214
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl iodoacetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl iodoacetate