Få mere at vide
Ethyliodacetat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Ethyliodacetat blev anvendt i syntesen af trans-2,3-disubstituerede indoliner ved at reagere med 1-azido-2-allylbenzenderivater via en diastereoselektiv radikalkaskade.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
trans-2,3-disubstituerede indoliner ved at reagere med 1-azido-2-allylbenzenderivater via en diastereoselektiv radikalkaskade.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares mørkt. Opbevaringstemperatur er 2-8 °C. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl iodoacetate |
| Kogepunkt | 179 °C til 180 °C |
| Flammepunkt | 76 °C (169 °F) |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2927 |
| Beilstein | 741934 |
| Formel vægt | 214 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- Ethyl iodoacetate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H331-Giftig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Ethyl iodoacetate