Få mere at vide
Ethyliodacetat, 98%, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10338120 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10338120 50 mL Glasflaske 50ml
10501861 10 mL Glasflaske 10ml
10656594 250 mL Glasflaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10338120 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 222190500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-48-3
Molekylær formel C4H7IO2
Molekylvægt (g/mol) 214.00
MDL nummer MFCD00001081
InChI nøgle MFFXVVHUKRKXCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl iodoacetate, acetic acid, iodo-, ethyl ester, ethyl monoiodoacetate, iodoacetic acid, ethyl ester, acetic acid, 2-iodo-, ethyl ester, ethylester kyseliny jodoctove czech, acetic acid, 2-iodo-,ethyl ester, ethylester kyseliny jodoctove, ethyliodoacetate, iodoacetic acid ethyl
PubChem CID 12183
IUPAC navn ethyl-2-iodacetat
SMIL CCOC(=O)CI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl iodoacetate
Navn note 98%
Farve Orange til gul
Tæthed 1.8000g/mL
Kogepunkt 179 °C til 180 °C
Flammepunkt 76 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ICH2CO2C2H5
Brydningsindeks 1,5035 til 1,5055
Mængde 50 mL
Beilstein 02,222
Specifik vægtfylde 1.8
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ublandbar
Stabilisator Kobber
Formel vægt 214
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske