Få mere at vide
Ethylindol-3-carboxylat, Mikromol™
Artikelnummer. 30462033
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30462033 4 x 25 mg
30050099 25 mg
30050488 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30462033 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0763.0300254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Ethylindol-3-carboxylat, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl indole-3-carboxylate
CAS 776-41-0
Analyt- eller komponentnavne Ethyl indole-3-carboxylate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H11 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Ethyl Indole-3-carboxylate, 1H-Indole-3-carboxylic acid ethyl ester, Indole-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-(Ethoxycarbonyl)indole, Ethyl 1H-indole-3-carboxylate, Ethyl indole-3-carboxylate, NSC 63796
InChI formel InChI=1S/C11H11NO2/c1-2-14-11(13)9-7-12-10-6-4-3-5-8(9)10/h3-7,12H,2H2,1H3
Løsningstype Fedt
SMIL CCOC(=O)c1c[nH]c2ccccc12
IUPAC navn ethyl 1H-indol-3-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 189.21
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 189,079 g/mol