Få mere at vide
Ethyl Indole-3-carboxylate, Mikromol™
Beskrivelse
Ethyl Indole-3-carboxylate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl indole-3-carboxylate |
| CAS | 776-41-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ethyl indole-3-carboxylate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H11 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Ethyl Indole-3-carboxylate, 1H-Indole-3-carboxylic acid ethyl ester, Indole-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-(Ethoxycarbonyl)indole, Ethyl 1H-indole-3-carboxylate, Ethyl indole-3-carboxylate, NSC 63796 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO2/c1-2-14-11(13)9-7-12-10-6-4-3-5-8(9)10/h3-7,12H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1c[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC navn | ethyl 1H-indole-3-carboxylate |
| Vis mere |