Få mere at vide
Ethylindol-3-acrylat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362666
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362666 1 g 1g
11372666 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362666 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08703.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15181-86-9 | C13H13NO2 | 215.252 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15181-86-9
Molekylær formel C13H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 215.252
MDL nummer MFCD00051947
InChI nøgle OQJSITNIWIYWPU-FPLPWBNLSA-N
Synonym ethyl 2z-3-1h-indol-3-yl prop-2-enoate
PubChem CID 13863197
IUPAC navn ethyl-(Z)-3-(lH-indol-3-yl)prop-2-enoat
SMIL CCOC(=O)C=CC1=CNC2=CC=CC=C21
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl indole-3-acrylate
Smeltepunkt 118°C to 122°C
Mængde 1 g
Beilstein 476317
Formel vægt 215.25
Procent renhed 97%