Få mere at vide
Ethylindol-3-acetat, TRC
Artikelnummer. 30381203
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30381203 10 g
30377520 25 g
30373790 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30381203 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE91998010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 778-82-5
Molekylær formel C12 H13 N O2
Molekylvægt (g/mol) 203.24
Synonym (1H-Indol-3-yl)acetic Acid Ethyl Ester, 3-[(Ethoxycarbonyl)methyl]indole, Ethyl (1H-Indol-3-yl)acetate, Ethyl 1H-Indole-3-acetate, Ethyl 2-(1H-Indol-3-yl)acetate, Ethyl 2-(Indol-3-yl)acetate, Ethyl Indol-3-ylacetate, Ethyl β-Indolylacetate, IAA Ethyl Ester, NSC 38002
IUPAC navn ethyl 2-(1H-indol-3-yl)acetat
SMIL CCOC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Indolyl-acetic acid-ethyl ester
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C12H13NO2/c1-2-15-12(14)7-9-8-13-11-6-4-3-5-10(9)11/h3-6,8,13H,2,7H2,1H3
Formel vægt 203.0946