Få mere at vide
Ethylindol-3-acetat, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl indole-3-acetate |
| Smeltepunkt | 41 °C til 44 °C |
| Kogepunkt | 164 °C til 166 °C (1 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 171682 |
| Formel vægt | 203.24 |
| Procent renhed | ≥98% |