Få mere at vide
Ethyl indole-3-acetate, 98+%
Artikelnummer. 11485543
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485543 5 g 5g
11495543 25 g 25g
11405553 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485543 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13474.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 778-82-5 | C12H13NO2 | 203.241 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 778-82-5
Molekylær formel C12H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 203.241
MDL nummer MFCD00005635
InChI nøgle HUDBDWIQSIGUDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-indoleacetate, ethyl 2-1h-indol-3-yl acetate, indole-3-acetic acid ethyl ester, ethyl indole-3-acetate, ethyl indol-3-ylacetate, 1h-indole-3-acetic acid, ethyl ester, ethyl 1h-indol-3-ylacetate, indole-3-acetic acid, ethyl ester, ethyl beta-indolylacetate, ethyl3-indoleacetate
PubChem CID 13067
IUPAC navn ethyl-2-(lH-indol-3-yl)acetat
SMIL CCOC(=O)CC1=CNC2=CC=CC=C21
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl indole-3-acetate
Smeltepunkt 41°C to 44°C
Kogepunkt 164°C to 166°C (1 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
Beilstein 171682
Formel vægt 203.24
Procent renhed ≥98%